2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 353 EUR
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18389895
Núm. CAS: 130133-53-8