4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 654 EUR
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342,917 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31619569
Núm. CAS: 2091791-61-4