8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 1010 EUR
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formula: C₁₀H₁₀BrNOS
MW: 272.162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31621090
Núm. CAS: 2169310-95-4