Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55431-1G
OR55431-250MG
APOSOR55431-1GEA
1010
EUR
APOSOR55431-1G
APOSOR55431-250MG
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃S MW: 251,302 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31629916 Núm. CAS: 2169310-99-8 |