8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55435-1G OR55435-250MG
APOSOR55435-1GEA 1010 EUR
APOSOR55435-1G APOSOR55435-250MG
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formula: C₁₀H₁₀INOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629913
Núm. CAS: 2169310-94-3