8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55437-1G OR55437-250MG
APOSOR55437-1GEA 1010 EUR
APOSOR55437-1G APOSOR55437-250MG
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629919
Núm. CAS: 2169311-00-4