2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55438-1G OR55438-500MG
APOSOR55438-1GEA 0 EUR
APOSOR55438-1G APOSOR55438-500MG
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₄·ClH
MW: 181,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31619570
Núm. CAS: 2227272-59-3