1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂Cl₂
MW: 304,794 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878188
Núm. CAS: 100191-20-6