5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55448-250MG OR55448-1G
APOSOR55448-250MGEA 0 EUR
APOSOR55448-250MG APOSOR55448-1G
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one
Formula: C₈H₅ClO₂
MW: 168,577 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842447
Núm. CAS: 28033-47-8