4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 654 EUR
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrIN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31543536
Núm. CAS: 2090498-07-8