5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 292 EUR
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659660
Núm. CAS: 2942-14-5