5-Bromo-7-iodobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55454-250MG
OR55454-1G
APOSOR55454-250MGEA
232
EUR
APOSOR55454-250MG
APOSOR55454-1G
5-Bromo-7-iodobenzofuran
5-Bromo-7-iodobenzofuran
Formula:
C₈H₄BrIO MW: 322.925 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31619571 Núm. CAS: 2227272-90-2 |