(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55460-100MG OR55460-1G OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA 155 EUR
APOSOR55460-100MG APOSOR55460-1G APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19218361
Núm. CAS: 184593-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III