6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR55462-1G OR55462-500MG
APOSOR55462-1GEA 691 EUR
APOSOR55462-1G APOSOR55462-500MG
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇BrN₂O
MW: 227.058 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23115406
Núm. CAS: 1421312-11-9