Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR55467-1G OR55467-5G
APOSOR55467-1GEA 33.5 EUR
APOSOR55467-1G APOSOR55467-5G
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
MW: 236.095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16661100
Núm. CAS: 141109-17-3