6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 618 EUR
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257155
Núm. CAS: 1256806-36-6