6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 430 EUR
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633063
Núm. CAS: 1082674-24-5