Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55472-1G OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA 510 EUR
APOSOR55472-1G APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17291841
Núm. CAS: 1340437-11-7