4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 405 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grado técnico
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄Cl₄O
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460286
Núm. CAS: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III