Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 156 EUR
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780734
Núm. CAS: 933585-58-1