Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55476-1G OR55476-5G
APOSOR55476-1GEA 0 EUR
APOSOR55476-1G APOSOR55476-5G
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12923249
Núm. CAS: 103441-60-7