(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1020 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formula: C₁₅H₂₁NO
Pto. de fusión: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209918
Núm. CAS: 70243-51-5