(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55484-1G OR55484-250MG OR55484-5G
APOSOR55484-1GEA 364 EUR
APOSOR55484-1G APOSOR55484-250MG APOSOR55484-5G
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formula: C₇H₁₄BrN·BrH
MW: 273.009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629912
Núm. CAS: 2244064-27-3
UN: 1759
ADR: 8 II