2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55491-1G OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA 249 EUR
APOSOR55491-1G APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₅S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28962763
Núm. CAS: 1845690-57-4