(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(4-Methylmorpholin-2-yl)methanol
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 301 EUR
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294695
Núm. CAS: 1159598-33-0