2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 183 EUR
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formula: C₁₄H₁₀Br₂O
MW: 354,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384775
Núm. CAS: 74316-23-7