3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55508-100MG OR55508-1G OR55508-250MG
APOSOR55508-100MGEA 510 EUR
APOSOR55508-100MG APOSOR55508-1G APOSOR55508-250MG
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formula: C₇H₁₁N₃OS
MW: 185,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16745980
Núm. CAS: 1249828-99-6