8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55514-1G OR55514-250MG
APOSOR55514-1GEA 1010 EUR
APOSOR55514-1G APOSOR55514-250MG
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formula: C₁₆H₂₂BNO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629920
Núm. CAS: 2169311-10-6