7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55517-1G OR55517-250MG
APOSOR55517-1GEA 250 EUR
APOSOR55517-1G APOSOR55517-250MG
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17012439
Núm. CAS: 91270-69-8