3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 364 EUR
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659919
Núm. CAS: 850567-50-9