3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55535-1G OR55535-250MG
APOSOR55535-1GEA 1760 EUR
APOSOR55535-1G APOSOR55535-250MG
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30685009
Núm. CAS: 1831097-76-7