1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55544-1G OR55544-5G OR55544-10G
APOSOR55544-1GEA 89.9 EUR
APOSOR55544-1G APOSOR55544-5G APOSOR55544-10G
1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
1-Hydroxy-4-methylphthalazine
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234527
Núm. CAS: 5004-48-8