2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 203 EUR
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213373
Núm. CAS: 247569-72-8
UN: 3259
ADR: 8,III