4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 337 EUR
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12767500
Núm. CAS: 1133123-02-0