2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55549-5G
APOSOR55549-5GEA 75.4 EUR
APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₄N
MW: 230,907 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160150
Núm. CAS: 72648-12-5