5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 654 EUR
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31653056
Núm. CAS: 2091142-75-3