2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 267 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203,033 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18391434
Núm. CAS: 96911-26-1