5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55567-1G OR55567-250MG OR55567-5G
APOSOR55567-1GEA 493 EUR
APOSOR55567-1G APOSOR55567-250MG APOSOR55567-5G
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25459292
Núm. CAS: 1823881-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III