2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55579-100ML OR55579-50ML
APOSOR55579-100MLEA 1470 EUR
APOSOR55579-100ML APOSOR55579-50ML
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide
Formula: C₆H₁₁BrO₂Zn
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671971
Núm. CAS: 51656-70-3
UN: 1993
ADR: 3,I