1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55583-1G OR55583-250MG
APOSOR55583-1GEA 429 EUR
APOSOR55583-1G APOSOR55583-250MG
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28891506
Núm. CAS: 91324-28-6