5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55584-100MG OR55584-250MG
APOSOR55584-100MGEA 48 EUR
APOSOR55584-100MG APOSOR55584-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619816
Núm. CAS: 117007-77-9