6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 862 EUR
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂
MW: 239,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31692108
Núm. CAS: 1683546-11-3