4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55604-1G OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA 917 EUR
APOSOR55604-1G APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628251
Núm. CAS: 152626-83-0