4-Propylphenacyl bromide

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 348 EUR
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Formula: C₁₁H₁₃BrO
MW: 241,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11131363
Núm. CAS: 64328-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR