2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 464 EUR
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Formula: C₁₅H₁₃ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664747
Núm. CAS: 149428-98-8