4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 720 EUR
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692760
Núm. CAS: 84224-29-3