3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl (3-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 37.7 EUR
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11974927
Núm. CAS: 118684-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III