2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl (2-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55620-1G
OR55620-5G
APOSOR55620-1GEA
359
EUR
APOSOR55620-1G
APOSOR55620-5G
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formula:
C₁₂H₁₆BrNO₂ MW: 286.165 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11616720 Núm. CAS: 166329-43-7 UN: 3261 ADR: 8 III |