3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55621-100MG OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA 1270 EUR
APOSOR55621-100MG APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483682
Núm. CAS: 251569-98-9