2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1510 EUR
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₃S
MW: 266,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18379741
Núm. CAS: 749253-03-0